Stampa…
5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49159-1G PC49159-5G
APOSPC49159-1GEA 14.7 EUR
APOSPC49159-1G APOSPC49159-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid
Formula: C7H3ClF2O2
Peso molecolare: 192,5473 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658163
CAS Number: 130025-33-1