Stampa…
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49158-10G PC49158-5G
APOSPC49158-10GEA 306 EUR
APOSPC49158-10G APOSPC49158-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O₃
Peso molecolare: 220,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660317
CAS Number: 886503-52-2