Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃F₉O₉S₃Yb·xH₂O Punto di fusione: 118…122 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03703499 CAS Number: 252976-51-5 UN: 3261 ADR: 8,II |