Stampa…
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Dibromo-1,3-difluorobenzene
PC49154-1G PC49154-5G PC49154-25G
APOSPC49154-1GEA 17.6 EUR
APOSPC49154-1G APOSPC49154-5G APOSPC49154-25G
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂F₂
Peso molecolare: 271,8849 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783665
CAS Number: 128259-71-2