Stampa…
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49147-10G PC49147-1G PC49147-5G
APOSPC49147-10GEA 1860 EUR
APOSPC49147-10G APOSPC49147-1G APOSPC49147-5G
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃F₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22199287
CAS Number: 1374659-38-7
UN: 1993
ADR: 3,III