Stampa…
2-(Difluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49143-10G PC49143-5G
APOSPC49143-10GEA 691 EUR
APOSPC49143-10G APOSPC49143-5G
2-(Difluoromethyl)pyridine 97%
2-(Difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅F₂N
Densità: 1,204 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 41,7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226632
CAS Number: 114468-01-8
UN: 1993
ADR: 3,III