Stampa…
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC49139-1G PC49139-500MG
APOSPC49139-1GEA 265 EUR
APOSPC49139-1G APOSPC49139-500MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂N
Densità: 1,6573 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14525493
CAS Number: 1204295-87-3