Stampa…
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49128-25G PC49128-5G PC49128-1G
APOSPC49128-25GEA 279 EUR
APOSPC49128-25G APOSPC49128-5G APOSPC49128-1G
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 96%
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
Formula: C₁₀H₁₆FNO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10566554
CAS Number: 211108-50-8