Stampa…
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4912-1G PC4912-250MG
APOSPC4912-1GEA 66.9 EUR
APOSPC4912-1G APOSPC4912-250MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetohydrazide
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetohydrazide
Formula: C₈H₈ClF₃N₄O
Peso molecolare: 268,63 g/mol
Punto di fusione: 161…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00141298
CAS Number: 446276-13-7