Stampa…
5-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49119-1G PC49119-250MG
APOSPC49119-1GEA 193 EUR
APOSPC49119-1G APOSPC49119-250MG
5-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
5-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₅BF₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12198142
CAS Number: 1084953-47-8