Stampa…
1-Bromo-5-fluoropentane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49114-1G PC49114-5G
APOSPC49114-1GEA 132 EUR
APOSPC49114-1G APOSPC49114-5G
1-Bromo-5-fluoropentane
1-Bromo-5-fluoropentane
Formula: C₅H₁₀BrF
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01709395
CAS Number: 407-97-6
UN: 1993
ADR: 3,III