Stampa…
1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: IiPr.HBF4, 1,3-Diisopropyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
PC49102-1G PC49102-5G
APOSPC49102-1GEA 98.9 EUR
APOSPC49102-1G APOSPC49102-5G
1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate
1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate
Formula: C₉H₁₇BF₄N₂
Peso molecolare: 240,0493 g/mol
Punto di fusione: 62…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276804
CAS Number: 286014-34-4