Stampa…
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-(2-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4910-1G PC4910-5G PC4910-10G
APOSPC4910-1GEA 132 EUR
APOSPC4910-1G APOSPC4910-5G APOSPC4910-10G
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-(2-fluorophenyl)acetonitrile 97%
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-(2-fluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₁₂H₇ClFN₃
Punto di fusione: 69…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202113
CAS Number: 154419-42-8