Stampa…
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49099-1G PC49099-5G
APOSPC49099-1GEA 136 EUR
APOSPC49099-1G APOSPC49099-5G
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₈FNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800666
CAS Number: 199590-69-7