Stampa…
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49096-1G PC49096-5G PC49096-25G
APOSPC49096-1GEA 33.5 EUR
APOSPC49096-1G APOSPC49096-5G APOSPC49096-25G
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅FO₂
Peso molecolare: 140,1100 g/mol
Punto di fusione: 74…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09038469
CAS Number: 103438-84-2