Stampa…
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxypyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC49087-25G PC49087-5G
APOSPC49087-25GEA 253 EUR
APOSPC49087-25G APOSPC49087-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxypyridine 97%
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₅BrFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112553
CAS Number: 124432-70-8