Stampa…
4-Fluoro-2-methoxyaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49081-100G PC49081-25G
APOSPC49081-100GEA 105 EUR
APOSPC49081-100G APOSPC49081-25G
4-Fluoro-2-methoxyaniline 97%
4-Fluoro-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₈FNO
Peso molecolare: 141,14 g/mol
Punto di fusione: 45…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077536
CAS Number: 450-91-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III