Stampa…
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49066-10G PC49066-5G PC49066-1G
APOSPC49066-10GEA 412 EUR
APOSPC49066-10G APOSPC49066-5G APOSPC49066-1G
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Peso molecolare: 234.18 g/mol
Punto di fusione: 53…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115964
CAS Number: 886500-08-9