5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
Formula:
C₇H₅ClF₃N Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08282771 CAS Number: 445-14-7 |