Stampa…
2-Bromo-6-chlorobenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC49063-10G PC49063-25G PC49063-5G
APOSPC49063-10GEA 241 EUR
APOSPC49063-10G APOSPC49063-25G APOSPC49063-5G
2-Bromo-6-chlorobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-6-chlorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrClF₃
Peso molecolare: 259,4500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08459291
CAS Number: 857061-44-0