Stampa…
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49062-100G PC49062-25G PC49062-5G
APOSPC49062-100GEA 97.3 EUR
APOSPC49062-100G APOSPC49062-25G APOSPC49062-5G
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate 96%
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Formula: C₁₂H₂₈BF₄P
Punto di fusione: 260…261 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039975
CAS Number: 131274-22-1