Stampa…
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC49045-10G PC49045-1G PC49045-5G
APOSPC49045-10GEA 1100 EUR
APOSPC49045-10G APOSPC49045-1G APOSPC49045-5G
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄ClF₂N
Punto di ebollizione: 156…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16140199
CAS Number: 71701-99-0