Stampa…
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC49044-10G PC49044-1G PC49044-5G
APOSPC49044-10GEA 1060 EUR
APOSPC49044-10G APOSPC49044-1G APOSPC49044-5G
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄ClF₂N
Densità: 1,388 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 80,56 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16140197
CAS Number: 865663-96-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III