Stampa…
6-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49040-1G PC49040-5G PC49040-25G
APOSPC49040-1GEA 43.5 EUR
APOSPC49040-1G APOSPC49040-5G APOSPC49040-25G
6-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
6-Bromo-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₅BrFN
Punto di fusione: 103…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053791
CAS Number: 220513-46-2