Stampa…
Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4904-1G PC4904-5G PC4904-100MG
APOSPC4904-1GEA 306 EUR
APOSPC4904-1G APOSPC4904-5G APOSPC4904-100MG
Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₂F₃NO₂S
Peso molecolare: 315,32 g/mol
Punto di fusione: 91…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142047
CAS Number: 144061-14-3