Stampa…
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49038-1G PC49038-250MG
APOSPC49038-1GEA 66.9 EUR
APOSPC49038-1G APOSPC49038-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol 95%
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol
Formula: C₅H₉F₃O
Peso molecolare: 142,12 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00462511
CAS Number: 382-02-5