Stampa…
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49037-1G PC49037-250MG
APOSPC49037-1GEA 270 EUR
APOSPC49037-1G APOSPC49037-250MG
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide 95%
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide
Formula: C₃H₆F₃NO₂S
Punto di fusione: 88…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08704575
CAS Number: 1033906-44-3