Stampa…
3-Methyl-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2,a]pyrazin-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49036-1G PC49036-500MG
APOSPC49036-1GEA 401 EUR
APOSPC49036-1G APOSPC49036-500MG
3-Methyl-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2,a]pyrazin-1-one 95%
3-Methyl-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2,a]pyrazin-1-one
Formula: C₉H₇F₃N₂O
Peso molecolare: 216,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19982827
CAS Number: 1025054-82-3