Stampa…
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49013-1G PC49013-5G
APOSPC49013-1GEA 350 EUR
APOSPC49013-1G APOSPC49013-5G
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
Formula: C₄H₅BrF₂
Punto di ebollizione: 108…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797749
CAS Number: 77613-65-1
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III