Stampa…
3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49011-1G PC49011-250MG PC49011-5G
APOSPC49011-1GEA 350 EUR
APOSPC49011-1G APOSPC49011-250MG APOSPC49011-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261256
CAS Number: 935534-48-8