Stampa…
Ethyl-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4901-10G PC4901-1G PC4901-5G
APOSPC4901-10GEA 800 EUR
APOSPC4901-10G APOSPC4901-1G APOSPC4901-5G
Ethyl-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Ethyl-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₆FNO₃
Peso molecolare: 277,3 g/mol
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00664293
CAS Number: 303139-43-7