6-Fluoro-1H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅FN₂ Punto di fusione: 126 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07371562 CAS Number: 348-25-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...