Stampa…
3-Amino-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49001-1G PC49001-250MG
APOSPC49001-1GEA 58 EUR
APOSPC49001-1G APOSPC49001-250MG
3-Amino-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Amino-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₆F₃N₃
Punto di fusione: 163…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426695
CAS Number: 2250-55-7