Stampa…
Ethyl-2-[(2-fluorobenzoyl)amino]acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4897-1G PC4897-5G
APOSPC4897-1GEA 40.8 EUR
APOSPC4897-1G APOSPC4897-5G
Ethyl-2-[(2-fluorobenzoyl)amino]acetate 97%
Ethyl-2-[(2-fluorobenzoyl)amino]acetate
Formula: C₁₁H₁₂FNO₃
Peso molecolare: 225,22 g/mol
Punto di fusione: 40…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793744
CAS Number: 304657-05-4