Stampa…
4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-((4-fluorophenyl)amino)-2-oxoacetate, Ethyl 2-(4-fluoroanilino)-2-oxoacetate
PC4896-10G PC4896-1G PC4896-5G
APOSPC4896-10GEA 582 EUR
APOSPC4896-10G APOSPC4896-1G APOSPC4896-5G
4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
Formula: C₁₀H₁₀FNO₃
Peso molecolare: 211,1897 g/mol
Punto di fusione: 120…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00119045
CAS Number: 69065-91-4