Stampa…
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: o-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(difluoromethoxy)benzene, 2-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC48840-100G PC48840-25G PC48840-5G
APOSPC48840-100GEA 321 EUR
APOSPC48840-100G APOSPC48840-25G APOSPC48840-5G
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene, grado tecnico
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₇BrF₂O
Peso molecolare: 237,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190103
CAS Number: 85684-64-6
UN: 3265
ADR: 8,II