2,6-Difluoro-4-nitrophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48834-1G
PC48834-5G
APOSPC48834-1GEA
0
EUR
APOSPC48834-1G
APOSPC48834-5G
2,6-Difluoro-4-nitrophenol 95%
2,6-Difluoro-4-nitrophenol
Formula:
C₆H₃F₂NO₃ Peso molecolare: 175,0900 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07366521 CAS Number: 658-07-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |