Stampa…
2,5-Difluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48832-100G PC48832-250G PC48832-25G
APOSPC48832-100GEA 87.3 EUR
APOSPC48832-100G APOSPC48832-250G APOSPC48832-25G
2,5-Difluorobenzaldehyde 95%
2,5-Difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O
Peso molecolare: 142,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010327
CAS Number: 2646-90-4
UN: 1989
ADR: 3,III