Stampa…
3-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48830-1G PC48830-25G PC48830-5G
APOSPC48830-1GEA 161 EUR
APOSPC48830-1G APOSPC48830-25G APOSPC48830-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrFIN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800805
CAS Number: 217816-66-5