Stampa…
7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48809-25G PC48809-5G
APOSPC48809-25GEA 286 EUR
APOSPC48809-25G APOSPC48809-5G
7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formula: C₁₂H₁₀F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041867
CAS Number: 53518-14-2