{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
[[(E)-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy-morpholin-4-ylmethylidene]-dimethylazanium hexafluorophosphate
PC48805-100G
PC48805-25G
APOSPC48805-100GEA
0
EUR
APOSPC48805-100G
APOSPC48805-25G
{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate, grado tecnico
{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate
Formula:
C₁₂H₁₉F₆N₄O₄P Peso molecolare: 428,272 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD24368564 CAS Number: 1075198-30-9 |