Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)-2-(2-(methylthio)pyrimidin-4-yl)ethanone
PC48790-1G PC48790-250MG
APOSPC48790-1GEA 287 EUR
APOSPC48790-1G APOSPC48790-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one 95%
1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one
Formula: C₁₃H₁₁FN₂OS
Peso molecolare: 262,31 g/mol
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18157689
CAS Number: 217661-99-9