Stampa…
3-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4879-1G PC4879-5G PC4879-25G
APOSPC4879-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4879-1G APOSPC4879-5G APOSPC4879-25G
3-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
3-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₂NO
Punto di ebollizione: 224…225 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236225
CAS Number: 97582-88-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III