Stampa…
1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48786-1G PC48786-25G PC48786-5G
APOSPC48786-1GEA 80 EUR
APOSPC48786-1G APOSPC48786-25G APOSPC48786-5G
1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₇BrF₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09996896
CAS Number: 444581-46-8