Stampa…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(ethoxycarbonylmethyl)-3-thiosemicarbazide
Fornitore: Apollo Scientific
PC4878-1G PC4878-500MG
APOSPC4878-1GEA 977 EUR
APOSPC4878-1G APOSPC4878-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(ethoxycarbonylmethyl)-3-thiosemicarbazide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(ethoxycarbonylmethyl)-3-thiosemicarbazide
Formula: C₁₁H₁₂ClF₃N₄O₂S
Punto di fusione: 196…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00975544
CAS Number: 321433-74-3