Stampa…
(7-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
PC48754-1G PC48754-5G
APOSPC48754-1GEA 168 EUR
APOSPC48754-1G APOSPC48754-5G
(7-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(7-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formula: C₉H₇FOS
Peso molecolare: 182,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11841047
CAS Number: 1135283-78-1