Stampa…
Methyl-2-fluoro-6-methylbenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-fluoro-6-methylbenzoate
PC48750-1G PC48750-5G
APOSPC48750-1GEA 139 EUR
APOSPC48750-1G APOSPC48750-5G
Methyl-2-fluoro-6-methylbenzoate 98%
Methyl-2-fluoro-6-methylbenzoate
Formula: C₉H₉FO₂
Peso molecolare: 168,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226310
CAS Number: 197516-57-7