Stampa…
2-Bromo-3,4-difluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48744-10G PC48744-25G
APOSPC48744-10GEA 80 EUR
APOSPC48744-10G APOSPC48744-25G
2-Bromo-3,4-difluoroaniline 97%
2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Formula: C₆H₄BrF₂N
Peso molecolare: 208,00 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11035924
CAS Number: 1092349-87-5