2,4-Difluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2,4-Difluoro-m-tolylaldehyde, 2,4-Difluoro-3-tolylaldehyde, 2,4-Difluoro-3-tolualdehyde, 2,4-Difluoro-m-tolualdehyde
PC48740-1G
PC48740-5G
APOSPC48740-1GEA
88.7
EUR
APOSPC48740-1G
APOSPC48740-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-3-methylbenzaldehyde
Formula:
C₈H₆F₂O Peso molecolare: 156,13 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07777152 CAS Number: 847502-88-9 |