Stampa…
3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48738-1G PC48738-25G PC48738-5G
APOSPC48738-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48738-1G APOSPC48738-25G APOSPC48738-5G
3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 98%
3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O
Densità: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319996
CAS Number: 130336-16-2